Learn More
Gentamicin sulfate, Tocris Bioscience™
Aminoglycoside antibiotic
Marke: Tocris Bioscience 6442/5G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gentamicin sulfate is an aminoglycoside antibiotic. Irreversibly binds bacterial ribosomes and disrupts protein synthesis. Active against gram-positive and -negative bacteria. Stable over wide range of temperatures.Spezifikation
| 1405-41-0 | |
| 5 g |