Learn More
Gentamicinsulfatlösung-10, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491822 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
5 x 10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491822 10 ml 10 Milliliter
11401832 5 x 10 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491822 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210503010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-41-0
MDL-Nummer MFCD00270181
Synonym Garamycin, Genoptic
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gentamycin-Sulfatlösung – 10
Typ Gentamycin-Sulfatlösung – 10
Namenshinweis Zellbiologie und -analyse
Physikalische Form Flüssigkeit
Farbe Farblos bis gelb
Menge 10 ml
Güte USP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gentamicin Sulfate Solution-10
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Gentamicin Sulfate