missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gentamicin-Sulfatsalz (C-Komplex), TRC

Artikelnummer. 17921465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17921465 250 mg 250 Milligramm
17902115 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17921465 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG360600250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1405-41-0
Summenformel C21 H43 N5 O7 . C20 H41 N5 O7 . C19 H39 N5 O7 . H2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 1488.785
Synonym Gentamicin, sulfate (salt), Gentamycin, sulfate (salt) (8CI), Alcomicin, Bristagen, Cidomycin, Dispagent, Duragentam, Eltacin, Garamycin, Garasent, Garasol, Genoptic, Gent-Ophtal, Genta Swift, Gentacidin, Gentacin, Gentak, Gentalin, Gentalyn, Gentamicin C complex sulfate, Gentamicin sulfate, Gentamicin sulphate, Gentamina, Gentamycin sulfate, Gentibioptal, Genticin, Genticyn, Gentocin, Gentogram, Gentrasul, Geramycin, Intragen, Lugacin, Nichogencin, Ophtagram, Pangram, Refobacin, Refobacin 10, Refobacin L, Septopal, Sulmycin, U-gencin, Urocydin
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-[(1R)-1-aminoethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-3,5-diol; (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-(aminomethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-3,5-diol; (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-Diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-[(1R)-1-(methylamino)ethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-3,5-diol; Schwefelsäure
SMILES CN[C@H](C)[C@@H]1CC[C@@H](N)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]3O)[C@H]2O)O1.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@H](CN)CC[C@H]6N)[C@@H]5O)OC[C@]4(C)O.CN[C@@H]7[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]8[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]9O[C@@H](CC[C@H]9N)[C@@H](C)N)[C@@H]8O)OC[C@]7(C)O.OS(=O)(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Gentamicin Sulfate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
Formelmasse 1487.8692
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.