Beschreibung
Das Produkt ist eine Mischung aus 3 Hauptkomponenten, die als C1, C1a und C2 bezeichnet werden. Gentamicin wird als Sulfat-Salz verwendet. Jede Komponente besteht aus fünf Basis-Nitrogenen und benötigt fünf Äquivalente Schwefelsäure pro Mol Gentamicin-Basis.
- Wird als Selektionsmittel in molekularbiologischen Anwendungen verwendet
- Behandelt viele Arten bakterieller Infektionen, insbesondere solche, die durch gramnegative Organismen verursacht werden
Spezifikation
Spezifikation
| Physikalische Form | Pulver |
| CAS | 1405-41-0 |
| pH | 3,5 bis 5,5 (1 zu 25, wässr. Lsg.) |
| Schmelzpunkt | 218 °C bis 237 °C (als Pulver) (Literatur) |
| Glührückstand | ≤1 % |
| Verlust bei Trocknung | ≤18% |
| Wirksamkeit | ≤590 μg/mg |
| Menge | 250 mg |
| Optische Drehung | 107 – 121° (10 mg/ml, Wasser) |
| Synonym | Garamycin, Gentamicin sulfate salt, Gentiomycin C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Gentamycin Sulfate, USP
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: gentamycin sulphate