Learn More
Gentamicin-Sulfat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11480772 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480772 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11480772 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 02194530.6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.35 CHF
    42.23 CHF / 50 Milligramm
    Sparen 2.12 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hemmt das Wachstum einer Vielzahl von grampositiven und -negativen Mikroorganismen. Gentamicin-Sulfat, MP Biomedicals, ist ein Breitband-Aminoglykosid-Antibiotikakomplex. Es hemmt die Biosynthese bakterieller Proteine, indem es an die 30S-Untereinheit des
Gentamicin-Sulfat wird durch Fermentation von Micromonospora Purpurea oder M. echinospora hergestellt. Es handelt sich um eine Mischung aus 3 wichtigen Komponenten, die als C1, C1a und C2 bezeichnet werden. Jede Komponente besteht aus fünf Basis-Nitrogenen und benötigt fünf Äquivalente Schwefelsäure pro Mol Gentamicin-Basis. Gentamicin wird als Sulfat-Salz verwendet.
Gentamicin-Sulfat ist ein Breitbandantibiotikum, das gegen grampositive und gramnegative Bakterien wirksam ist. Es ist wirksam gegen Stämme, die beständig gegen Tetracyclin, Chloramphenicol, Kanamycin und Colistin sind, insbesondere Stämme von Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus und Streptococcus.
Wirkungsweise:
  • Gentamicin verursacht Codon-Fehllesung durch Bindung an die ribosomale 30S-Untereinheit
  • Diese Bindung blockiert die Translokation von Peptidyl-tRNA von der Akzeptorstelle zur Spenderstelle
  • Die bakterizide Wirkung auf Pseudomonas aeruginosa wird durch die Bindung von Gentamicin an die äußere Membran ausgeübt, wo es natürliche Kationen verdrängt, die Membran destabilisiert und Löcher in der Zelloberfläche bildet.
Specifications
Physikalische Form Pulver
CAS 1405-41-0
pH 3,5 bis 5,5 (4%ige wässr. Lsg.) (Literatur)
Schmelzpunkt 218 °C bis 237 °C (Literatur)
Wirksamkeit >590 μg/mg
Menge 50 mg
Optische Drehung 116°
Synonym Garamycin, Genoptic, GM-Sulfat;Gentiomycin C
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (50 mg/ml, klar bis leicht trüb, farblos bis schwach). Praktisch unlöslich in Alkohol und anderen organischen Lösungsmitteln.
Güte Zellkultur