Learn More
Gentamicin-Sulfat, Antibiotika-Lösung, Konz: 10 mg/ml, MP Biomaterialien
Artikelnummer. 11460435 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460435 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11460435 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 091676045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.30 CHF
    41.24 CHF / 10 Milliliter
    Sparen 2.06 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibiotika-Lösung, Konzentration: 10 mg/ml. Effektiv gegen grampositive und gramnegative Bakterien sowie Mykoplasma. Lagertemperatur: 15 –30 °C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gentamicin-Sulfat
Typ Gentamicin-Sulfat
CAS 1405-41-0
Menge 10 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gentamicin Sulfate Reagent Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: gentamycin sulphate