Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gentamicin Sulfat
Artikelnummer. 15585136 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15585136
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455310250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gentamicinsulfat, CAS-Nr. 1405-41-0, ist ein Aminoglykosid, das hauptsächlich zur Hemmung des Wachstums gramnegativer Bakterien verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Gentamicinsulfat ist ein bakterizides Aminoglykosid-Antibiotikum, das Aktivität gegen gramnegative Bakterien zeigt
  • Es wirkt durch Hemmung der Proteinbiosynthese durch Bindung der bakteriellen Ribosom-30S-Untereinheit
Anwendungen
  • Gentamicinsulfat wurde aufgrund seiner antibiotischen und antimykotischen Eigenschaften in Studien zur Bestimmung der Wundheilung eingesetzt
  • Es hat Laborforschungsanwendungen in der Erforschung einer Reihe von klinischen Zuständen, darunter aktinomykotische Infektion, Appendizitis, zystische Fibrose, Osteomyelitis, entzündliche Beckenerkrankung, Pest, Gonorrhoe und Tularämie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-41-0
Synonym Garamycin, Gentamicin Sulfate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gentamicin sulfate
Typ Gentamicin Sulfate
Schmelzpunkt 218.0°C to 237.0°C
Infrarotspektrum Echt
Wasser 15% max.
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Reinheit (%) ≥590 IU/mg (Gentamycin)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gentamicin sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.