Learn More
Melford Gentamicin-Sulfat
Artikelnummer. 30018300
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018300 5 g 5 Gramm
30018298 100 g 100 Gramm
30018297 10 g 10 Gramm
30018296 1 g 1 Gramm
30018299 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30018300 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. G380005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gentamicinsulfat ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das die bakterielle Proteinsynthese durch Bindung an das bakterielle Ribosom hemmt.
Gentamicinsulfat ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das die bakterielle Proteinsynthese durch Bindung an das bakterielle Ribosom hemmt. Diese Störung unterbricht den Translationsprozess, was zur Produktion fehlerhafter Proteine und letztendlich zum Tod der Bakterienzelle führt.
Es wird häufig als Selektionsmittel in Kulturmedien verwendet, um Bakterien zu isolieren, die gegen dieses Antibiotikum empfindlich sind. Durch die Zugabe zum Kulturmedium wird das spezifische Wachstum von Bakterien ermöglicht, die keine Resistenz gegen Gentamicin aufweisen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gentamicin Sulfate
CAS 1405-41-0
Menge 5 g
Summenformel C21H43N5O7-H2SO4