Learn More
Tocris Bioscience™ Gentamicin Sulfat
Artikelnummer. 18706259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18706259 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18706259 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6442/5G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00 CHF
    240.45 CHF / 5 Gramm
    Sparen 14.55 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Aminoglycoside antibiotic
Gentamicin sulfate is an aminoglycoside antibiotic. Irreversibly binds bacterial ribosomes and disrupts protein synthesis. Active against gram-positive and -negative bacteria. Stable over wide range of temperatures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 1405-41-0
Menge 5 g