Learn More
HyClone™ HyClone™ Gentamicin-Lösung
Artikelnummer. 12330243
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 10 mL
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12330243 10 x 10 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12330243 Lieferant HyClone™ Lieferanten-Nr. SV30080.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kontrollieren oder Zerstören von destruktiven Mikroorganismen wie Bakterien und Mykoplasma. Die Cytiva HyClone™ Gentamicin-Lösung ist ein Breitband-Zellkulturantibiotikum, das auf antibakterieller Ebene nicht toxisch für Viren und Säugetierzellen ist.
  • Aktiv gegen grampositive und gramnegativ Bakterien und Mykoplasmen, nützlich in langfristigen Viren- und Gewebekulturstudien
  • Verwendung als Mittel gegen Bakterien oder Mykobakterien
  • Hemmt die bakterielle Proteinsynthese durch Bindung an das L6-Protein der ribosomalen 50S-Untereinheit
  • Die übliche Arbeitskonzentration beträgt 5 μg/ml
  • Zytotoxisch bei > 300 μg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 bis 3 °C
Beschreibung Gentamicin Lösung, 50 mg/ml
Antibiotikaspektrum Breites Spektrum: gramnegative und grampositive Bakterien
Konzentration 50 mg/ml
Form Lösung
Menge 10 x 10 mL