missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Genome polyprotein Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA5144422
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Genome polyprotein Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
An N-terminal protease. Leader cysteine autoprotease that cleaves itself from the nascent polyprotein during translation of the viral mRNA. Once released, plays a role in the inhibition of host innate immune response by interacting with host IRF3 and inducing its proteasomal degradation.
Spezifikation
| Genome polyprotein | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Genome polyprotein | |
| Recombinant Japanese encephalitis virus Genome polyprotein,partial (2780-3428aa). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot | |
| 3.412 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4 | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| Virus | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur