missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Genistein Diglucuronid, TRC

Artikelnummer. 17907924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17907924 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17907924 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG35005525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 428438-35-1
Summenformel C27H26O17
Molekulargewicht (g/mol) 622.49
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic Acid 4-[7-(β-D-Glucopyranuronosyloxy)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl]phenyl
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-(7-(((2S,3R,4S,5S,6S)-6-Carboxy-3,4,5-Trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)Oxy)-5-Hydroxy-4-oxo-4H-Chromen-3-yl)Phenoxy)-3,4,5-Trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-Carboxylsäure
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2OC=C1C4=CC=C(O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O5)C=C4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Genistein Diglucuronide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H26O17/c28-12-5-10(42-27-21(35)17(31)19(33)23(44-27)25(38)39)6-13-14(12)15(29)11(7-40-13)8-1-3-9(4-2-8)41-26-20(34)16(30)18(32)22(43-26)24(36)37/h1-7,16-23,26-28,30-35H,(H,36,37)(H,38,39)/t16-,17+,18-,19+,20+,21-,22-,23+,26+,27-/m0/s1
Formelmasse 622.12
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.