Learn More
Scientific Industries Genie Temp-Shaker 300 mit Kolbenklammern
Artikelnummer. 16697672 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
16697672 UK-Stecker 1 Stück
16687672 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16697672 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. SIG1603
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Orbitalschüttler bietet maximale Flexibilität für den Einsatz von Laborgefäßen verschiedener Größe und Form auf einer einzigen Plattform.
  • Design mit einzigartigem, flexiblem Zugang.
  • Tür: Direkter physischer Zugriff ohne Beeinträchtigung der Temperatur.
  • Ständer: Die Abdeckung lässt sich beliebig nach Umgebungsanforderung nach links, rechts oder hinten klappen.
  • Entfernung der Abdeckung: Die Abdeckung ist leicht und kann einfach abgenommen werden, um von allen Punkten aus vollen Zugriff zu gewähren.
  • Gewährleistet eine vollständige Ansicht Ihrer Proben aus jeder Richtung einschließlich von hinten.
  • Schnelle Temperaturregelung, die 37 °C in weniger als 3 Minuten und 75 °C in etwa 20 Minuten erreicht.
  • Mit einer Plattform zur Aufnahme von Kolben oder Bechergläsern unterschiedlicher Größe. Klammern (separat erhältlich)
  • Die Plattformkonfiguration ermöglicht den einfachen Austausch von Plattformen. (Alternative Plattformen sind separat erhältlich)
  • Die Klammerplattform mit Ratschenmechanismus bietet die Flexibilität, Gefäße unterschiedlicher Größe und Form auf einer einzigen Plattform zu verwenden.
  • Patentierte Haftmatte zur Befestigung von Gefäßen an einer Schüttlerplattform anstelle von Kolbenklammern
  • Ideal für Behälter wie Flaschen und Becher, die nicht mit herkömmlichen Kolbenklammern befestigt werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 19 mm
Tragkraft (metrisch) 3 kg
Drehzahlbereich 35 bis 300 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, UK-Stecker
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 28 bis 75 °C
Wirkleistung 57,5 W
Stromstärke 0,25 A
Produkttyp Kolbenklammern
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp UK-Stecker
Frequenz 50 Hz
Material Thermoplast, Kammer aus Polycarbonat, Plattform aus Edelstahl
Tiefe (angloamerikanisch) 19 in.
Tiefe (metrisch) 480 mm
Abmessungen (L x B) 450 x 480 mm
Abmessungen (L x B) Plattform 315 x 315 mm
Abmessungen (L x B x H) 450 x 480 x 305 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (metrisch) 305 mm
Länge (angloamerikanisch) 19 in.
Länge (metrisch) 480 mm
Länge (metrisch) Plattform 315 mm
Breite (angloamerikanisch) 19 in.
Breite (metrisch) 480 mm
Breite (metrisch) Plattform 315 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 38 lb.
Versandgewicht (metrisch) 17 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 20 lb.
Gewicht (metrisch) 9 kg
Reglertyp EIN/AUS-Schalter, Touch-Tastatur, digitale Anzeige von Temperatur und Drehzahl
Beschreibung Orbitalschüttler mit variabler Drehzahl, Temperaturregelung und Kolbenklammerplattform
Display Digitalanzeige von Temperatur und Drehzahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Genie Temp-Shaker 300
Enthält Der Schüttler wird zusammen mit einer Standard-Kolbenklammerplattform geliefert
Motortyp Pulsweitenmodulation
Betriebsbedingungen Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Die Arbeitsfläche muss waagerecht, robust und rutschfest sein.
Plattformausführung Kolbenklammer
Modell 3-Wege-Kammerdesign