Learn More
Scientific Industries Genie Temp-Shaker 100
Artikelnummer. 16637672 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
16637672 UK-Stecker 1 Stück
16627672 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16637672 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. SIG103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser temperaturgeregelte Orbital-Schüttler-Inkubator schüttelt bei 20 bis 100 U/min.
  • Sanftes orbitales Schütteln bis zu 100 U/min bei einer Temperatur von 28° bis 75 °Celsius.
  • Design mit einzigartigem, flexiblem Zugang.
  • Tür: Direkter physischer Zugang ohne Beeinträchtigung der Temperatur.
  • Aufstellfuß: Klappen Sie die Abdeckung nach links, rechts oder hinten, je nachdem, wo Sie Platz haben.
  • Abdeckung entfernen: Die Abdeckung ist leicht und kann einfach abgenommen werden, um von allen Seiten vollen Zugriff zu ermöglichen.
  • Vollständige transparente Abdeckung - 360° Die Ansichtsfunktion gewährleistet eine vollständige Ansicht Ihrer Muster aus jedem Winkel, sogar von hinten.
  • Rutschfestes Tablett mit einzigartiger spritzwassergeschützter Plattform.
  • Optionales Stapeltablett Erhältlich für mehr Kapazität ohne Werkzeugeinsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 19 mm
Tragkraft (metrisch) 3 kg
Drehzahlbereich 20 bis 100 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, UK-Stecker
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 28 bis 75 °C
Wirkleistung 57,5 W
Stromstärke 0,25 A
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp UK-Stecker
Frequenz 50 Hz
Material Polycarbonat-Kammer, Thermoplast-Plattform mit Anti-Rutsch-Gummimatte
Tiefe (angloamerikanisch) 17,6 in.
Tiefe (metrisch) 450 mm
Abmessungen (L x B) 450 x 480 mm
Abmessungen (L x B) Plattform 305 x 305 mm
Abmessungen (L x B x H) 450 x 480 x 305 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (metrisch) 305 mm
Länge (angloamerikanisch) 17,6 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 12 in.
Länge (metrisch) 450 mm
Länge (metrisch) Plattform 305 mm
Breite (angloamerikanisch) 19 in.
Breite (metrisch) 480 mm
Breite (metrisch) Plattform 305 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 33 lb.
Versandgewicht (metrisch) 15 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 20 lb.
Gewicht (metrisch) 9 kg
Reglertyp EIN/AUS-Schalter, Touch-Tastatur, digitale Anzeige von Temperatur und Drehzahl
Beschreibung Orbitalschüttler mit variabler Drehzahl, Temperaturregelung und Haftmatte
Modell Genie Temp-Shaker 100, 3-Wege-Kammerdesign
Display Digitalanzeige von Temperatur und Drehzahl
Enthält Der Schüttler wird mit einer haltbaren thermoplastischen Plattform und rutschfesten Gummimatte geliefert
Motortyp Pulsweitenmodulation
Betriebsbedingungen Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Die Arbeitsfläche muss waagerecht, robust und rutschfest sein.
Plattformausführung Plattform mit eingegossenen erhöhten Rändern mit rutschfester Gummimatte