Learn More
Scientific Industries Genie Clip-Platte
Artikelnummer. 10468052 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 Mikrozentrifugenröhrchen/Platte
3 x Reagenzgläser/Platte mit 28 bis 30 mm Durchmesser
6 x Reagenzgläser/Platte mit 15 bis 17 mm Durchmesser
Verpackungsmenge:
6 Klemmplatten
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Verpackungsmenge Packungsgröße
10468052 12 Mikrozentrifugenröhrchen/Platte Je 1 1 Stück
10112172 3 x Reagenzgläser/Platte mit 28 bis 30 mm Durchmesser Je 1 1 Stück
11341454 6 x Reagenzgläser/Platte mit 15 bis 17 mm Durchmesser Je 1 6 Stück
10086291 6 x Reagenzgläser/Platte mit 15 bis 17 mm Durchmesser 6 Klemmplatten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10468052 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041466
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.86 CHF
    29.04 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.82 CHF
    14% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Genie Clip-Platte ist ein Zubehör für dieModelle Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie und Rotator Genie.
  • Klemmplatte aus Edelstahl zum Fixieren von Röhrchen
  • Auswählbar:3 Röhrchen (28 bis 30 mm Außendurchm.), 6 Röhrchen (15 bis 17 mm Außendurchm.) oder 12 Mikroröhrchen
  • An der Magnetplattform dürfen maximal 8 Klemmplatten, 4 pro Seite, für die Verwendung mit Roto-Shake Genie, Enviro-Genie oder Incubator Genie befestigt werden.
  • An der Magnetplattform können maximal 12 Klemmplatten, 6 pro Seite, für die Verwendung mit dem Rotator Genie befestigt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 12 Mikrozentrifugenröhrchen/Platte
Produkttyp Klemmplatte
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) 14 x 7,6 cm (5,5 x 3 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte) Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie und Rotator Genie
Anzahl Positionen 12
Verpackungsmenge Je 1