Learn More
Scientific Industries Genie Clip-Platte
Beschreibung
- Klemmplatte aus Edelstahl zum Fixieren von Röhrchen
- Auswählbar:3 Röhrchen (28 bis 30 mm Außendurchm.), 6 Röhrchen (15 bis 17 mm Außendurchm.) oder 12 Mikroröhrchen
- An der Magnetplattform dürfen maximal 8 Klemmplatten, 4 pro Seite, für die Verwendung mit Roto-Shake Genie, Enviro-Genie oder Incubator Genie befestigt werden.
- An der Magnetplattform können maximal 12 Klemmplatten, 6 pro Seite, für die Verwendung mit dem Rotator Genie befestigt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 3 x Reagenzgläser/Platte mit 28 bis 30 mm Durchmesser |
| Röhrchengröße | 28 bis 30 mm Durchmesser |
| Produkttyp | Klemmplatte |
| Material | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B) | 14 x 7,6 cm (5,5 x 3 in.) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie und Rotator Genie |
| Anzahl Positionen | 3 |
| Verpackungsmenge | Je 1 |