Learn More
Festwinkelrotor, Alu, für 200 Röhrchen Durchm. 12mm , Höhe 75mm
Artikelnummer. 10487213
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
200 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10487213 200 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10487213 Lieferant Genevac Lieferanten-Nr. QRC01275200
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für den Einsatz in Zentrifugal-Verteilern
Typ: für 200 Röhrchen 12/75mm
Spezifikation
Fassungsvermögen 200 mL
Max. Röhrchendurchmesser 12 mm
Enthält Konzentrator, Pumpe