Learn More
Genevac™-Rotor
Artikelnummer. 11564614
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MiVac Duo- und DNA-Systeme
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11564614 MiVac Duo- und DNA-Systeme 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11564614 Lieferant Genevac Lieferanten-Nr. DRCMIXEP048
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit dem Genevac Zentrifugalkonzentrator
Zentrifugalkonzentratoren sind in der Lage, Wasser und organischen Lösemittel aus einer Vielzahl von Probenformaten zu entfernen.
Akzeptiert einen Pendelrotor für Mikrotiterplatten sowie CD-Rotoren für Röhrchen und Fläschchen. Große Auswahl an Pumpen für mittleres oder hohes Vakuum und einem speziellen DNA-System mit integrierter Pumpe. Einfach zu verwenden und ermöglicht eine sichere Konzentration von Proben oder eine vollständige Trockenheit. Zeit- und Temperaturüberwachung auf dem großen, übersichtlichen Display. Parameter, die mit dem Set-and-Select-Einstellrad eingestellt werden. Zur Verbesserung der Leistung arbeiten die integrierten Spezialmodi mit Wasser und Alkoholen, die die Konzentrationszeit optimieren. miVac das System die Wärme kontrolliert und so Schutz für Ihre wertvollen Proben bietet. Mit einer großen Auswahl an verfügbaren Laufrotoren miVac Verdunster eignen sich für viele verschiedene Aufgaben, einschließlich zum Trocknen oder Konzentrieren in Mikrozentrifugenröhrchen, konischen Zentrifugen- oder anderen Kunststoffröhrchen, Glasfläschchen und flachen oder tiefen Mikroplatten. Ihre einfache, robuste Bauweise gewährleistet jahrelangen zuverlässigen Service auch bei intensiver Nutzung, z. B. in Lehr- oder Mehrplatzlabors. Die intuitiv zu bedienende Steuerung ermöglicht es unerfahrenen Benutzern, bei den meisten Proben gleich beim ersten Mal Erstklasse-Ergebnisse zu erhalten, während erfahrenen Mitarbeitern ausgefeiltere Programmierungen möglich sind. miVac Konzentratoren sind im Gebrauch äußerst ruhig, und das zeigen typische Ergebnisse mit Wasser miVac Systeme sind schneller als vergleichbare Geräte. Die Leistung kann durch den Einsatz des miVac GeschwindigkeitsTrap-gekühlter Kondensator.
MiVac-DNA-System
Die miVac Das integrierte DNA-System ist ein Zentrifugalkonzentrator, der Wasser und organischen Lösemittel aus einer Vielzahl von Probenformaten entfernen kann und speziell für die Arbeit mit Nukleinsäuren entwickelt wurde. Es wird mit einer integrierten Hochleistungspumpe, einer Konzentrationskammer und einem Aluminium-Festwinkelrotor für 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen geliefert. Die miVac DNA ist für einfache orale Lösemittel geeignet, z. B. Methanol, Bioethanol bis zu 100 °C BP und Wasser in geringen Probenzahlen. Es gibt eine Reihe von möglichen Rotoren, einschließlich einer Option für Mikrotiterplatten. Wählen Sie diese Option für eine größere Auswahl an Lösemitteln und/oder eine größere Auswahl an Probenformaten miVac duo bzw Quattro Konzentrator mit miVac Geschwindigkeitsfalle und Pumpe.
miVac duo und Quattro Konzentratoren
Die miVac Das duo-System ist für die Aufnahme eines Zwei-Schwenk-Mikrotiterplattenhalters oder von CD-Rotoren für Röhrchen und Fläschchen ausgelegt. Die miVac Quattro ist ein größeres System mit einem Behälter mit größerer Kapazität, der die Verwendung eines Vier-Schwenk-Positionsrotors und von Zellenrotoren mit viel höherer Leistung ermöglicht. In beiden Schwingrotoren kann jede Position für Mikrotiterplatten mit flachen Wells mehrere Platten durch den Einsatz von Staplern aufnehmen. Beide Konzentratoren verfügen über eine einfache Benutzeroberfläche zur Einstellung und Überwachung von Zeit, Temperatur und Methode.
miVac duo und Quattro vakuumpumpen
Zur Ergänzung stehen drei Pumpen zur Auswahl miVac Konzentratoren entsprechend Ihren Anwendungen verwenden. Die miVac Die Dual-Pumpe ist eine stille und leichte Zweikopf-Membranpumpe, die sich zum Entfernen der meisten Lösemittel eignen, die unter 130 Siede sieden°C, einschließlich Wasser, Methanol, Bioethanol und deren Mischungen. Für schwierigere Anwendungen, wie z. B. Lösemittel mit höherem Siedepunkt bis 165 °C empfehlen wir die miVac Quattro da diese Vier-Kopf-Membranpumpe Drücke erreichen kann < 2mbar, die für die erfolgreiche Trocknung von Lösemitteln mit mittlerem Siedepunkt erforderlich sind. Beide Pumpen werden in schicken Gehäusen geliefert, die passend dazu sind miVac Komponenten und werden von der automatisch kontrolliert miVac Verdunstungskammer. Für Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt ist auch eine Vakuumpumpe mit Scrollverdichter lieferbar. Sie sollten sich an Ihren örtlichen Verkaufsvertreter wenden, um die genaue Pumpenkonfiguration für die von Ihnen geplante Anwendung zu erfahren.
miVac Geschwindigkeitsfalle
Die miVac FastTrap ist eine neuartige Hochleistung-Kühlfalle, die zur Kondensierung von Lösemitteldämpfen verwendet wird. Kühlfallen können die Leistung jedes Vakuumkonzentrationssystems erheblich verbessern. Wenn eine Kühlfalle Dampf wieder zu Flüssigkeit kondensiert, kommt es zu einer entsprechend massiven Volumenreduktion, die dazu beiträgt, ein Unterdruck zu erzeugen und den Konzentrationsprozess erheblich beschleunigt miVac Die Funktionsweise von Geschwindigkeits-Trap ist einzigartig: Die kalten Kühlspiralen sind direkt in den Dampfweg eingehängt, Lösemitteldämpfe kondensieren direkt an den Spiralen und leiten in den darunter liegenden Sammelbehälter ab, ohne zu gefrieren, auch bei Verwendung von Wasser. Diese Methode ist äußerst effizient und verfügt über mehr als das Doppelte der Kondensationsleistung eines ähnlichen Systems. Der Anwender kann schnell die Lösungsmittel in der Falle sehen, und das Entleeren der Falle ist einfach und erfordert kein Abtauen. Das Sammelgefäß wird mit einer einfachen viertel Umdrehung entfernt, sodass die Lösemittel sicher entsorgt werden können.
Pakete
Die miVac Das Verbindungsset enthält alles, was zum Einschalten der einzelnen Einheiten benötigt wird miVac in ein voll integriertes System zu integrieren. Dazu gehören Vakuumschläuche, ein Rohrschneider, ein Auffangbehälter und ein Pumpenanschlusskabel. Alternativ sind Systempakete bestehend aus Konzentrator, Pumpe, Kühlfalle und Anschlusskit erhältlich.
JetRotors
miVac sind die einzigen Konzentratoren ihrer Klasse, die mit ROOTORen aus Vollaluminium geliefert werden. Die “jetrotors” eine sehr hohe Leistungskonzentration im Vergleich zu ROOTORen aus Kunststoff oder mit offener Ausführung. Die Geschwindigkeitserhöhung liegt im Vergleich zu Modellen aus Polypropylen je nach Probenformat zwischen 40 % und 200 %, was einen erheblichen Vorteil bei der Arbeit mit hartnäckigen Lösungsmitteln wie Wasser bietet. Die Präzisionsrotoren aus massivem Aluminium leiten die für die Konzentration benötigte Wärmeenergie effizient an die Proben weiter, während die Proben in einem offenen Rotor oder einem Kunststoffrotor durch den Kunststoff und/oder das Vakuum in der Kammer effektiv isoliert werden. Rotoren sind für alle gängigen Röhrchen, Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Mikrozentrifugenröhrchen erhältlich. Ein kundenspezifischer Rotorservice ist ebenfalls verfügbar, um sicherzustellen, dass Sie Ihr System optimal nutzen können.
Druckkontroller
Die miVac Der Druckprüfer kann zu jedem optionalen Modul hinzugefügt werden miVac System (oder Packung) und ermöglicht dem Benutzer die vollständige Kontrolle über den Betriebsdruck im System. Ein Vakuumrampenmodus ermöglicht einen schonenden Beginn der Konzentration und dient dazu, Stöße oder Siedeverzüge beim Verdampfen von Lösungsmittelmischungen zu verhindern. Für Anwender, die sich nicht sicher sind, welchen Druck sie wählen sollen, steht ein automatischer Modus zur Verfügung. Korrekte Anwendung der Druckkontrolle mit dem miVac Die Geschwindigkeitsfalle beschleunigt die Konzentration und sorgt dafür, dass mehr Lösemittel in der Geschwindigkeitsfalle aufgefangen werden können, wodurch die Dienstleistungen flüssigkeitsbindender Lösemittel reduziert werden.
Dampffallen
Für die Verarbeitung dieser Chemikalien steht eine Dampfwaschflasche mit neutralisierenden Lösungen mit Säure oder Ammoniak zur Verfügung. Lösungen ändern die Farbe, wenn sie erschöpft sind, und geben an, wann sie geändert werden müssen. Die Ableiter werden nach der Pumpe und vor der Abgabe des Dampfes in die Umgebung oder ein Rauchabzugssystem angebracht
Modulbasiertes Konzentratorsystem mit Konzentrator-, Pumpen- und Kühlfalleneinheiten
  • Große Auswahl an Konzentratoren je nach Arbeitsbelastung
  • Geeignet für die Handhabung einer Vielzahl von Lösungsmitteln und Probenvolumen
  • Einfache Benutzeroberfläche mit optimierten Programmen für Wasser und Alkohole& andere Lösemittel
  • Präzise Temperaturregelung zum Schutz wertvoller Proben
  • Kompakt
  • Kühlfalle mit hoher Leistung, die -50 erreicht°C mit 1 L Sammelkapazität
  • Große Auswahl an einzigartigem Vollaluminium JetRotors™
Spezifikation
Typ Rotor DRC-MIXEP-048
Fassungsvermögen 24x 0,5/1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) MiVac Duo- und DNA-Systeme