Learn More
Genevac™ gekühlte MiVac SpeedTrap
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Lösungsmittelfalle
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gekühlte MiVac SpeedTrap |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Lösungsmittelfalle |
| Fassungsvermögen | 2 l |
| Länge (metrisch) | 212 mm |
| Höhe (metrisch) | 450 mm |
| Spannung | 230 V |