Learn More
Festwinkelrotor, Alu, für 36x 50ml konische Röhrchen (Falcon)
Artikelnummer. 10098652
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10098652 50 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10098652 Lieferant Genevac Lieferanten-Nr. QRC50CCT036
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Typ: für 36 Falcon-Röhrchen 50mL
Spezifikation
Fassungsvermögen 50 mL
Max. Röhrchendurchmesser 28 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Konische 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Winkel Fest