Learn More
Genevac™ Vakuumpumpe miVac Duo Pump, 1,7m³/h, Endvakuum 10 mbar, 230 V
Artikelnummer. 10098362
Click to view available options
:
MiVac DUO Vacuum Pump; Product type: DUO Pump
Artikelnummer. 10098362
Marke: Genevac™ DUP23050B00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
The MiVac DUO oil-free vacuum pump gives excellent results. The quiet and compact two-head diaphragm pump removes up to 38 L/min. of solvent vapor, and is suitable for removing solvents that boil below 130°C, including water, methanol, ethanol and their mixtures.
Spezifikation
Typ DUO Pump
Länge (metrisch) 210 mm
Höhe (metrisch) 300 mm
Spannung 230 V