Learn More
Genevac™ Tischzentrifugenrotor mit Kühlfalle
Artikelnummer. 10242743
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
200 mL
1 L
12 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10242743 1 L 1 Stück
10028462 12 x 15 ml 1 Stück
10705193 200 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10242743 Lieferant Genevac Lieferanten-Nr. DRC01275040
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Geeignet für die Handhabung einer Vielzahl von Lösungsmitteln und Probenvolumen
Typ: für 40 Röhrchen 12/75mm
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 L
Enthält Konzentrator, Pumpe