Learn More
Genevac™ Tischzentrifugenrotor mit Kühlfalle
Geeignet für die Handhabung einer Vielzahl von Lösungsmitteln und Probenvolumen
Marke:  Genevac DRC-15CCT-012
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10028462
  • 1591.29 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Typ: Für konische Zentrifugengefässe 12 x 15mL
Spezifikation
Spezifikation
12 x 15 ml
17 mm
Konzentrator, Pumpe