Learn More
SP Scientific™ Genevac™ Rotor aus Aluminium
Artikelnummer. 10373413
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
8 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10373413 8 x 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10373413 Lieferant SP Scientific™ Lieferanten-Nr. DRC50CCT008
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit Zentrifugalkonzentratoren
Typ: Für konische Zentrifugengefässe 8 x 50mL
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 x 50 ml
Max. Röhrchendurchmesser 28 mm
Enthält Konzentrator, Pumpe