Learn More
Applied Biosystems™ Genetic Analyzer Sample Tubes, 0.5 mL
Artikelnummer. 15829726 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15829726 500 Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15829726 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 401957
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
500 Röhrchen
Dies sind Probenröhrchen für die Verwendung im 48er-Probentablett des 310 Genanalysators.
Dies sind Probenröhrchen für die Verwendung im 48-Proben-Tablett des 310 Genanalysators.
Verwendung mit:1,0 ml Glasspritze, 310 Genanalysator-Kapillare (47 cm, 36 cm wtr), 310 Running Buffer (10X), BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, GeneScan™ 500 ROX™ Größenstandard, Hi-Di™ Formamid, Microamp™ Reaktionsröhrchen mit Kappe (0,2 ml), POP-4™ Polymer für den 310 Genanalysator, Pop-6™ Polymer für den 310 Genanalysator, Septa für 0,5 ml Probenröhrchen
Nur für Forschungszwecke.Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jede Packung enthält 500 Röhrchen.
Zur Verwendung mit (Geräte) 310 Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Produkttyp Probenröhrchen für Genetic Analyzer
Menge 500 Röhrchen
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke