Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Vis Spectrophotometer PROMO
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Mit dem robusten Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Vis-Spektralphotometer können Sie Routinemessungen für die Qualitätskontrolle oder den Chemieunterricht durchführen. Diese Geräte sind für die Messung mit Einzelküvetten konzipiert und weisen eine geneigte Oberfläche zum Ablaufen von verschütteten Flüssigkeiten und eine abwaschbare Probenkammer auf. Mit der 7-Zoll-Touchscreen-Benutzeroberfläche, der lokalen Steuerungssoftware (kein PC erforderlich) und optionalem WLAN ist das GENESYS 50 UV-Vis-Spektralphotometer die ideale Wahl für tägliche Probenahmen.
Eigenschaften:
- Hochauflösende 7-Zoll-Touchscreen-Benutzeroberfläche
- Lokale Steuerung für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit
- Netzwerkfähig (WLAN-Adapter erhältlich)
- Große Probenkammer mit Zugang von vorn
Entwickelt für:
- Chemielabors
- Routinemessungen
- Anforderungen mit mittlerem Durchsatz
Specifications
Specifications
| Basislinienstabilität | ±0,002 A |
| Kammern | Von oben, vorn oder seitlich zugänglich; für Zellen bis 100 mm geeignet; erhältliches Zubehör für Reagenzgläser mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm und einer Höhe von 150 mm; abnehmbarer, waschbarer Probenkammereinsatz mit magnetischem Halter und Niederhalter |
| Anschlüsse | Einzelner USB-A Duplex USB-A Datenexport zum Netzwerk oder PC über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter, verfügbar Druckfunktion über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter verfügbar |
| Detektortyp | Zwei Silizium-Fotodioden |
| Abmessungen (L x B x H) | 35,5 x 38,5 x 19,5 cm |
| Spektren-Bandbreite | 2 nm |
| Wavelength Range | 190 bis 1100 nm |
| Abweichung | (Bei 500 nm nach 1 Std. Aufwärmen) < 0,0005 A/Std. |
| Elektrische Anforderungen | Externer AC/DC-Wandler. Automatische Spannungs- und Frequenzeinstellung (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz |
| Enthält | UK-Netzkabel |
| Show More |