Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 400HD ROX™ dye Size Standard
Artikelnummer. p-7180339 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
800 Injektionen
9600 Injektionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15829736
Marke: Applied Biosystems™ 402985
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Enthält 21 ROX-markierte, einsträngige DNA-Fragmente zur Verwendung als Standard
Der GeneScan™ 400HD ROX™ Größenstandard ist ein mit Farbstoffen markierter ROX™ Größenstandard für die reproduzierbare Größenbestimmung von Fragmentanalyse-Daten. Der Standard enthält 21 ROX™ Farbstoff-markierte DNA-Fragmente.
Der GeneScan™ HD ROX™ Größenstandard ist ein mit Farbstoffen markierter ROX™ Größenstandard für die reproduzierbare Größenbestimmung von Fragmentanalyse-Daten. Der Standard enthält 21 ROX™ Farbstoff-markierte DNA-Fragmente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 21 ROX-markierte, einsträngige DNA-Fragmente zur Verwendung als Standard. Das Kit bei 2 bis 8 °C lagern. (Nicht einfrieren.)
Zur Verwendung mit (Geräte) 310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fragment analysis
Marker oder Farbstoff ROX
Anzahl Reaktionen 800 Injektionen
Produktlinie GeneScan, ROX
Produkttyp Färbemittelgrößenstandards
Menge 800 reactions
Versandbedingung Nasseis