Learn More
Welch™ ANAEROBEN-BEGASUNGSSYSTEM ANAVAC ANAVAC
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Pumpentyp:
Generatoratmosphäre
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Motordrehzahl | 13 to 15 mL/min. |
| Geräuschpegel | 44 dB(A) |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Pumpentyp | Generatoratmosphäre |