Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-pH-Elektrode mit DIN-Stecker
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Typ | Standards |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Material | Glas |
| Modell | Allgemeine Anwendung |
| pH-Bereich | 0 bis 13 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |