Learn More
Universal Viskositätsstandard; UKAS ISO/IEC 17025- und ISO 17034-zertifiziert, Viskosität 1690 mPa.s (25 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15532610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15532610 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15532610 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. N750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.00 CHF
    69.57 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 20.43 CHF
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zertifiziert nach ASTM D2162. Doppeltzertifiziert gemäß den internationalen Normen BS EN ISO/IEC 17025 und ISO 17034 gemäß unserer UKAS-Akkreditierung, um die geringste Messunsicherheit zu gewährleisten und somit Standards zu bieten, die mit primärer Genauigkeit zertifiziert sind.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
  • Zur Verwendung mit Kapillarviskosimetern aus Glas, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
  • Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen
  • Standardpackungsgröße 500 ml
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Menge 500 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.