Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Vinyl Tape
Artikelnummer. 30694901 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
White
Yellow
Breite (metrisch):
19.05 mm
25.4 mm
Packungsgröße:
36 Stück
72 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) Packungsgröße
30694901 Yellow 25.4 mm 36 Stück
30694895 White 19.05 mm 72 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30694901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.16 CHF
    306.52 CHF / 36 Stück
    Sparen 113.64 CHF
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Designed for clean construction, light industrial applications, and routine support throughout cleanrooms and controlled environments
  • Forms a strong bond with plastics, polymers, and stainless steel
  • Removes cleanly without leaving adhesive residue
  • Highly conformable vinyl construction
  • Can be written on with a cleanroom pen
  • Suitable for color coding and floor marking
  • Processed in a controlled environment
  • Wound on 3-in. plastic core
  • Manufactured for ISO 5 to ISO 9 cleanrooms
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Klebstofftyp Repositionable Rubber
Beschichtung None
Farbe Yellow
Ausführung Matte
Format Roll
Material Vinyl
Produkttyp Tape
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm