Learn More
Fisherbrand™ Universeller Untertisch-Laborkühlschrank
Artikelnummer. 31740922 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Glass
Solid
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausführung der Tür Packungsgröße
31740922 Solid 1 Stück
31740919 Glass 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31740922
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wirtschaftlich und unverzichtbar bieten sie gute Temperaturleistung und grundlegende Funktionen für den täglichen Laboreinsatz zu einem erschwinglichen Preis.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure visual alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
  • Stacking Kit accessory available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Laboratory Refrigerator
Kapazität (angloamerikanisch) 3 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 77 L
Temperaturbereich 1°C to 10°C
Temperatur (Sollwert) +5°C
Kältemittel R600a
Ausführung der Tür Solid
No. of Doors 1
Door Material Solid
Einschübe 2
Türeinschübe 2
Schrankmaterial Painted Steel
Oberflächenbehandlung außen Painted Steel
Isolierung HFC-free Polyurethane Foam
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Undercounter
Display Digital
Rollen Rear Nylon Wheels
Regelungsart Digital
Anschlüsse 1 Rear Access Port
Gewährleistung 2 Years Parts/Labor
Überwachungsoptionen Alarm
Zugriffssicherheit Key Lock
Kompressor Hermetic
Abmessungen (T x B x H) außen 25.3 x 23.4 x 32.8 in. (64.5 x 59.5 x 83.3 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 19.3 x 19 x 24.4 in. (49 x 48.3 x 62 cm)
Steckertyp UK
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 0.44 kw-hr/day
Versandgewicht (angloamerikanisch) 114 lb.
Versandgewicht (metrisch) 52 kg