Learn More
Grant Instruments™ Thermostatische Allzweckumwälzbäder
Artikelnummer. p-8014615
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
240 x 160 x 155 mm
325 x 280 x 155 mm
510 x 290 x 155 mm
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
18 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12737809
Marke: Grant Instruments™ T100P12
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das digitale Thermostat-Steuergerät und der Kunststofftank ermöglichen einfache Anwendungen, für die eine genaue Temperaturregelung erforderlich ist.
  • Stabilität ±0.05 °C.
  • Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
  • Einfache, intuitive Anwenderoberfläche: Zifferblatt und zwei Funktionstasten.
  • Mit oder ohne Klammer (T-Klammer) erhältlich
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
  • Fester Übertemperaturschutz
  • 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
  • Visueller Alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Arbeitsbereich: 210 x 280 mm
Kapazität (metrisch) 12 l
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5° bis 99°C
Display 4-stellige LED-Anzeige
Enthält T100 Umwälzthermostat und P12 Bad
Material Kunststoff
Temperaturvoreinstellungen 3
Temperaturauflösung ±0,1 °C
Temperaturstabilität ± 0,05 °C
Temperaturgleichförmigkeit 0,1°C
Abmessungen (T x B x H) innen 325 x 280 x 155 mm
Spannung 120/230 V