Learn More
Grant Instruments™ Thermostatische Allzweckumwälzbäder
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
240 x 160 x 155 mm
325 x 280 x 155 mm
510 x 290 x 155 mm
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
18 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stabilität ±0.05 °C.
- Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
- Einfache, intuitive Anwenderoberfläche: Zifferblatt und zwei Funktionstasten.
- Mit oder ohne Klammer (T-Klammer) erhältlich
- Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
- Fester Übertemperaturschutz
- 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
- Visueller Alarm
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Arbeitsbereich: 120 x 150 mm |
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +15° bis 99°C |
| Display | 4-stellige LED-Anzeige |
| Heizleistung | 1290/1440 W (230/120V) |
| Enthält | T100 Umwälzthermostat und P5-Bad |
| Material | Kunststoff |
| Temperaturvoreinstellungen | 3 |
| Temperaturauflösung | ±0,1 °C |
| Temperaturstabilität | ± 0,05 °C |
| Mehr anzeigen |