Learn More
Allzweck-Schuhüberzieher
Artikelnummer. 16632604
Ansicht ändern
Click to view available options
Stärke: 22 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16632604 Stärke: 22 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16632604 Lieferant New source - PPE Lieferanten-Nr. HLSCCPE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Allzweck-Schuhüberzieher, elastisch und somit für die meisten Schuh- und Fußgrößen geeignet. Ideal für Labore zum Schutz von Böden und Schuhen und zur Förderung der allgemeinen Hygiene.
  • Einweg-Allzweck-Schuhüberzieher
  • Schützt Böden und Schuhe und fördert die allgemeine Hygiene
  • Mit elastischen Oberteilen für eine einfache universelle Passform
  • Hochwertige CPE (Polyethylen)-Ausführung
  • Für den Einsatz im Labor oder in ähnlichen Arbeitsumgebungen
  • ISO-geprüft nach ISO3801 und ISO13934-1
  • Lieferung im Karton mit 20 Beuteln, 100 Überzieher pro Beutel
Spezifikation
Größe Universell
Material CPE (Polyethylen)
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastisches Oberteil
Sohlenart Glatt
Beschreibung Schuhüberzieher
Dicke 22 µm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allzweck-Anwendung im Labor oder Reinraum
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA CAT I, ISO-geprüft nach ISO3801 und ISO13934-1
Verpackungsmenge 2000/Packung
Länge (metrisch) Dehnlänge: 38 ± 2 cm
Höhe (metrisch) 15 cm ±2 cm (Absatzhöhe)
Gewicht (metrisch) 2,6 ±0,2 g