Beschreibung
- Sterile tubes have attached blue screwcap
- Black printed graduations in 0.5mL increments
- White printed writing space
- Autoclavable (without caps)
- Spin Rate: 8500 RCF
- Temperature Range: -40°C to +80°C
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blue |
| Kapazität (metrisch) | 15 mL |
| Material | Polypropylene |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Verpackung | Bag |
| Sterilität | Sterile |
| Autoklavierbar | Autoclavable (Without Cap) |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Bodenform | Conical |
| Verschlusstyp | Screw Cap |
| Mehr anzeigen |