Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Laboratory Refrigerator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31740932 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
266 L
564 L
Ausführung der Tür:
Glass
Solid
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Ausführung der Tür unitSize
31740932 266 L Solid 1 Stück
31740918 266 L Glass 1 Stück
31740924 564 L Glass 1 Stück
31740929 564 L Solid 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31740932
Halten Sie Ihre Proben kühl
Verwenden Sie den Aktionscode 27999
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Economical and essential, they offer good temperature performance and basic features for everyday lab use at an economical price.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Bright LED interior lighting
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Laboratory Refrigerator
Kapazität (angloamerikanisch) 9.4 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 266 L
Temperaturbereich 1°C to 10°C
Kältemittel R600a
Ausführung der Tür Solid
No. of Doors 1
Einschübe 5
Schrankmaterial Painted Steel
Oberflächenbehandlung außen Painted Steel
Isolierung HFC-free Polyurethane Foam
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Upright
Rollen Locking
Regelungsart Digital
Anschlüsse 1 Rear Access Port
Gewährleistung 2 Years Parts/Labor
Abtauen Auto
Überwachungsoptionen Alarm
Zugriffssicherheit Key Lock
Kompressor Hermetic
Abmessungen (T x B x H) außen 25.4 x 23.4 x 74.8 in. (64.5 x 59.5 x 190 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 19 x 19.3 x 62.8 in. (48.3 x 49 x 159.5 cm)
Steckertyp UK
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 0.85 kw-hr/day
Versandgewicht (angloamerikanisch) 192 lb.
Versandgewicht (metrisch) 87 kg