Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Laboratory Refrigerator
Artikelnummer. 31740924 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
266 L
564 L
Ausführung der Tür:
Glass
Solid
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Ausführung der Tür Packungsgröße
31740924 564 L Glass 1 Stück
31740918 266 L Glass 1 Stück
31740932 266 L Solid 1 Stück
31740929 564 L Solid 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31740924
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Economical and essential, they offer good temperature performance and basic features for everyday lab use at an economical price.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Bright LED interior lighting
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Laboratory Refrigerator
Kapazität (angloamerikanisch) 20 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 564 L
Temperaturbereich 1°C to 10°C
Temperatur (Sollwert) +5°C
Kältemittel R290
Ausführung der Tür Glass
No. of Doors 1
Einschübe 4
Schrankmaterial Painted Steel
Oberflächenbehandlung außen White-coated Steel
Isolierung HFC-free Polyurethane Foam
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Upright
Display Digital
Rollen Locking
Regelungsart Digital
Anschlüsse 1 Rear Access Port
Gewährleistung 2 Years Parts/Labor
Abtauen Auto
Beleuchtung LED
Überwachungsoptionen Audible and Visual High and Low Temperature Alarms
Zugriffssicherheit Key Lock
Kompressor Hermetic
Abmessungen (T x B x H) außen 34.7 x 28 x 79.7 in. (88.1 x 71.3 x 202.4 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 27.6 x 23.5 x 59.3 in. (70 x 59.6 x 150.5 cm)
Steckertyp UK
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 1.8 kw-hr/day
Versandgewicht (angloamerikanisch) 335 lb.
Versandgewicht (metrisch) 146 kg