Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Labor-Gefrierschrank
Artikelnummer. 31740928 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
266 L
564 L
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31740928 266 L 1 Stück
31740927 564 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31740928
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wirtschaftlich und unverzichtbar bieten sie gute Temperaturleistung und grundlegende Funktionen für den täglichen Laboreinsatz zu einem erschwinglichen Preis.
  • Entwickelt für alltägliche Forschung und akademische Laboranwendungen mit guter Leistung und einfach zu bedienenden digitalen Steuerungen
  • Leise Betrieb, weniger als 53 dB
  • SNAP-konforme grüne Kältemittel
  • Automatisches Abtauen
  • Vier 2 in. Rollen, vordere Rollen sind sperrbar
  • Hoch-/Niedrigtemperatur- und Tür-Ausfall-Alarme
  • Kabeldurchführung hinten
  • Türschlösser mit Schlüssel, kompatibel mit beliebten E-Lock-Adaptern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Labor-Gefrierschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 9,4 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 266 L
Temperaturbereich -15 bis -25 °C
Temperatur (Sollwert) -20°C
Ausführung der Tür Fest
No. of Doors 1
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Kammermaterial Lackierter Stahl
Isolierung HFC-freier Polyurethanschaum
Einschübe 5
Zertifizierung/Konformität EC
Modell Schrank
Display Digital
Rollen Verriegelung
Regelungsart Digital
Anschlüsse 1 Kabeldurchführung hinten
Gewährleistung 2 Jahre Teile/Arbeit
Abtauen Auto
Abmessungen (T x B x H) außen 25,4 x 23,4 x 74,8 in. (64,5 x 59,5 x 190 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 19 x 19,3 x 62,8 in. (48,3 x 49 x 159,5 cm)
Überwachungsoptionen Alarm
Zugriffssicherheit Türschloss
Steckertyp UK
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 1,18 kW-Stunde pro Tag
Kompressor Hermetisch
Kältemittel R600a
Versandgewicht (angloamerikanisch) 194 lb.
Versandgewicht (metrisch) 88 kg