Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marke:  Brannan™ 44/002/7 + 49/503/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17863008
  • 179.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Beschreibung
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spezifikation
Spezifikation
0°F, 50°F, 100°F
Teilweises Eintauchen
Glass
230 °F
0 °F
0 bis 230 °F
± 2.0°F at 95°F
1.2 cm
ISO 17025 UKAS
30.5 cm
Alkohol
110 °C
-18°C
-18°C to +110°C
2 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration > Temperature Range: -18°C to +110°C, Subdivisions: Spirit, Partial Immersion, Length: 30.5 cm