Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Artikelnummer. 17852988
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10°C bis +50 °C
-100 °C bis +50 °C
-10 °C bis +110 °C
-10 bis +150 °C
-18 °C bis +110 °C
-20 °C bis +110 °C
-20 °C bis +150 °C
Thermometerfüllung:
Alkohol
Grüner Spiritus
Roter Alkohol
Art der Immersion:
Teilweises Eintauchen
Vollständiges Eintauchen
Länge (metrisch):
15 cm
20,5 cm
30,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17852988
Marke: Brannan™ 44/403/0 + 49/503/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spezifikation
Kalibrierpunkte 0°C, 50°C, 100°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17025 UKAS
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Länge (metrisch) 30,5 cm
Material Glass
Thermometerfüllung Roter Alkohol
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 230 °F
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 14 °F
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14 °F bis 230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +110 °C
Genauigkeit ± 0.5°C at 35°C
Unterteilung 1 °C
Immersion Length 76 mm
Breite (metrisch) 1.2 cm