Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10°C bis +50 °C
-100 °C bis +50 °C
-10 °C bis +110 °C
-10 bis +150 °C
-18 °C bis +110 °C
-20 °C bis +110 °C
-20 °C bis +150 °C
Thermometerfüllung:
Alkohol
Grüner Spiritus
Roter Alkohol
Art der Immersion:
Teilweises Eintauchen
Vollständiges Eintauchen
Länge (metrisch):
15 cm
20,5 cm
30,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Specifications
Specifications
| Kalibrierpunkte | 0°C, 70°C, 140°C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 UKAS |
| Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
| Länge (metrisch) | 30,5 cm |
| Material | Glass |
| Thermometerfüllung | Roter Alkohol |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 302 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 150 °C |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 14 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -10 °C |
| Show More |