Learn More
Alla France™ Allzweck-Dichte-Hydrometer
Artikelnummer. 11783193
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,140 bis 1.050 g/ml
0,150 bis 1.060 g/ml
0,160 bis 1.070 g/ml
0,170 bis 1.080 g/ml
0,180 bis 1.090 g/ml
0,600 bis 0,700 g/ml
0,700 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,900 g/ml
0,850 bis 0,900 g/ml
0,900 bis 0,950 g/ml
0,900 bis 1,000 g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
1,200 bis 1,250 g/ml
1,250 bis 1,300 g/ml
1,300 bis 1,350 g/ml
1,300 bis 1.400 g/ml
1,350 bis 1.400 g/ml
1,400 bis 1,450 g/ml
1,400 bis 1,500 g/ml
1,500 bis 1,600 g/ml
1,600 bis 1,700 g/ml
1,700 bis 1,800 g/ml
Länge (metrisch):
250 mm
270 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich der relativen Dichte Länge (metrisch) Packungsgröße
11783193 1,700 bis 1,800 g/ml 300 mm 1 Stück
11763183 0,700 bis 0,800 g/ml 300 mm -
11783183 0,900 bis 1,000 g/ml 300 mm 1 Stück
11753193 1,400 bis 1,500 g/ml 300 mm 1 Stück
11743193 1,300 bis 1.400 g/ml 300 mm 1 Stück
11763193 1,500 bis 1,600 g/ml 300 mm 1 Stück
11773193 1,600 bis 1,700 g/ml 300 mm 1 Stück
11783413 0,600 bis 0,700 g/ml 250 mm 1 Stück
11793413 0,700 bis 0,800 g/ml 250 mm 1 Stück
11703423 0,800 bis 0,900 g/ml 250 mm 1 Stück
11763423 0,140 bis 1.050 g/ml 250 mm 1 Stück
11793423 0,170 bis 1.080 g/ml 250 mm 1 Stück
11773423 0,150 bis 1.060 g/ml 250 mm -
11783423 0,160 bis 1.070 g/ml 250 mm 1 Stück
11703433 0,180 bis 1.090 g/ml 250 mm 1 Stück
11773433 0,900 bis 0,950 g/ml 270 mm 1 Stück
11763433 0,850 bis 0,900 g/ml 270 mm 1 Stück
11743443 1,050 bis 1,100 g/ml 270 mm 1 Stück
11758083 1,200 bis 1,250 g/ml 270 mm 1 Stück
11768083 1,250 bis 1,300 g/ml 270 mm 1 Stück
11778083 1,300 bis 1,350 g/ml 270 mm 1 Stück
11788083 1,350 bis 1.400 g/ml 270 mm 1 Stück
11798083 1,400 bis 1,450 g/ml 270 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 11783193 Lieferant Alla France™ Lieferanten-Nr. 3010FG170/20qp
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.81 CHF
    34.59 CHF / 1 Stück
    Sparen 61.22 CHF
    63% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Genauigkeit ±0,002 g/ml
Länge (metrisch) 300 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den allgemeinen Gebrauch
Bereich der relativen Dichte 1,700 bis 1,800 g/ml