Learn More
- Home
- Products
- Feuchtigkeit und Hygrometrie
- Hydrometer
- Alla France™ Allzweck-Dichte-Hydrometer
Alla France™ Allzweck-Dichte-Hydrometer
Artikelnummer. 11773193
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,140 bis 1.050 g/ml
0,150 bis 1.060 g/ml
0,160 bis 1.070 g/ml
0,170 bis 1.080 g/ml
0,180 bis 1.090 g/ml
0,600 bis 0,700 g/ml
0,700 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,900 g/ml
0,850 bis 0,900 g/ml
0,900 bis 0,950 g/ml
0,900 bis 1,000 g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
1,200 bis 1,250 g/ml
1,250 bis 1,300 g/ml
1,300 bis 1,350 g/ml
1,300 bis 1.400 g/ml
1,350 bis 1.400 g/ml
1,400 bis 1,450 g/ml
1,400 bis 1,500 g/ml
1,500 bis 1,600 g/ml
1,600 bis 1,700 g/ml
1,700 bis 1,800 g/ml
Länge (metrisch):
250 mm
270 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
23 product options available for selection
| Artikelnummer. | Bereich der relativen Dichte | Länge (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 11773193 | 1,600 bis 1,700 g/ml | 300 mm | 1 Stück |
| 11763183 | 0,700 bis 0,800 g/ml | 300 mm | - |
| 11783183 | 0,900 bis 1,000 g/ml | 300 mm | 1 Stück |
| 11753193 | 1,400 bis 1,500 g/ml | 300 mm | 1 Stück |
| 11743193 | 1,300 bis 1.400 g/ml | 300 mm | 1 Stück |
| 11763193 | 1,500 bis 1,600 g/ml | 300 mm | 1 Stück |
| 11783193 | 1,700 bis 1,800 g/ml | 300 mm | 1 Stück |
| 11783413 | 0,600 bis 0,700 g/ml | 250 mm | 1 Stück |
| 11793413 | 0,700 bis 0,800 g/ml | 250 mm | 1 Stück |
| 11703423 | 0,800 bis 0,900 g/ml | 250 mm | 1 Stück |
| 11763423 | 0,140 bis 1.050 g/ml | 250 mm | 1 Stück |
| 11793423 | 0,170 bis 1.080 g/ml | 250 mm | 1 Stück |
| 11773423 | 0,150 bis 1.060 g/ml | 250 mm | - |
| 11783423 | 0,160 bis 1.070 g/ml | 250 mm | 1 Stück |
| 11703433 | 0,180 bis 1.090 g/ml | 250 mm | 1 Stück |
| 11773433 | 0,900 bis 0,950 g/ml | 270 mm | 1 Stück |
| 11763433 | 0,850 bis 0,900 g/ml | 270 mm | 1 Stück |
| 11743443 | 1,050 bis 1,100 g/ml | 270 mm | 1 Stück |
| 11758083 | 1,200 bis 1,250 g/ml | 270 mm | 1 Stück |
| 11768083 | 1,250 bis 1,300 g/ml | 270 mm | 1 Stück |
| 11778083 | 1,300 bis 1,350 g/ml | 270 mm | 1 Stück |
| 11788083 | 1,350 bis 1.400 g/ml | 270 mm | 1 Stück |
| 11798083 | 1,400 bis 1,450 g/ml | 270 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Artikelnummer.
11773193
Lieferant
Alla France™
Lieferanten-Nr.
3010FG160/20qp
-
49.82 CHF
16.85 CHF / 1 Stück
Sparen 32.97 CHF
66% Rabatt
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen.
Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer zur Dichtemessung |
| Genauigkeit | ±0,002 g/ml |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den allgemeinen Gebrauch |
| Bereich der relativen Dichte | 1,600 bis 1,700 g/ml |