Learn More
Fisherbrand™ 5 M TUBING VITON X 5M 1.5MMID X 0.75MM
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
5 m
Packungsgröße:
5 Meter
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Viton |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
| Dicke (metrisch) | 0.75 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen |