Beschreibung
- Mit 24-Well Polyacrylamidgelen mit Abmessungen von 122 x 110 x 0.5 mm
- Halbtrockenes Puffersystem bietet außergewöhnlichen Bedienkomfort
- Silberfärbung nach der Trennung erhöht die Empfindlichkeit und ermöglicht eine lang anhaltende Aufzeichnung der Analyse
GeneGel Excel 12.5/24 Kit
- Gebrauchsfertige Gele plus Elektrodensystem
- Für ein breites Spektrum von DNA-Anwendungen: RFLP, SSCP, VNTR und RAPD
- Trennbereich: 50–500 Basispaare mit einer Auflösung von 6–8 bp im Bereich 100–200 bp
- Enthält fünf Gele und 12 Pufferstreifen sowie Anleitungen
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Multiwell |
| Wells | 24-Well |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RFLP, SSCP, VNTR, Heteroduplexanalyse, ARDRA und RAPD |
| Kitinhalt | 5 GeneGel Excel 12.5/24 Fertiggele, 6 Anoden- und 6 Kathoden-Pufferstreifen, 1 Handbuch, diese gebrauchsfertigen Gele sind 12.5 % Acrylamid |
| Menge | Je 1 |
| Produkttyp | Vorgegossenes Gel |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Keimzellmutagenität Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1