Beschreibung
- Das GENECLEAN™ II-Kit wurde entwickelt, um 200 bp bis 20 kb DNA aus TAE- und TBE-gepufferten Agarosegelen und -lösungen optimal zu reinigen. Glassmilk™ Slurry ermöglicht eine Flexibilität von Reaktionsgröße und -volumen.
- Die gereinigte DNA eignet sich für viele nachgelagerte Anwendungen wie Sequenzierung, PCR, Restriktionsverdau, Klonierung und Markierung.
- Das GENECLEAN™ II Kit wurde für die schnelle Aufreinigung von linearen und Plasmid-DNA-Fragmenten aus Standard- oder niedrig schmelzenden Agarosegelen entwickelt.
- Dieses Kit kann auch zur Reinigung von DNA aus Polyacrylamidgelen verwendet werden.
- Die typische DNA-Rückgewinnung beträgt bis zu 80 %.
- Jede Säule kann bis zu 10 μg DNA von bis zu einer Agarose-Schicht von 3,5 g binden.
- Das GENECLEAN™ II Kit kombiniert Silika-Bindungstechnologie mit dem Komfort eines Spin- oder Vakuum-Säulenformats.
- Die zu untersuchenden DNA-Fragmente werden aus Schichten eines Agarosegels extrahiert und an eine Silikamembran gebunden.
- Verunreinigungen werden durch einfaches Schleudern oder Vakuumwaschen entfernt.
- Die gebundene DNA wird dann eluiert.
- Die DNA-Fragmente, die von Interesse sind, werden durch Lösungsbilisierungsscheiben eines Agarosegels extrahiert.
- Die Gel-Solubilisierungslösung löst eine Agarosegelscheibe aus Gelen, die in TBE- oder TAE-Puffer laufen.
- Die extrahierten DNA-Fragmente adsorbieren selektiv an der Silikamembran in Gegenwart der Gel-Solubilisierungslösung.
- Verunreinigungen werden durch einfaches Schleudern oder Vakuumwaschen entfernt. Schließlich wird die gebundene DNA im Tris-Puffer eluiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | Die neue Wasch/Ethanol-Konzentration muss ∽ 50 % betragen |
| Inhalt und Lagerung | Alle gENECLEAN™ Kits werden bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) geliefert. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren |
| Anzahl Reaktionen | 300 Aufreinigungen |
| pH | Über 500 bp: 4,5 m NaI pH-Wert 7,0–7,4; zwischen 200–500 bp: 4,5 m NaI pH-Wert 6,0; NEUE Wash: pH-Bereich: 7,4 bis 8,0 |
| Produkttyp | Kits und Assays |
| Synonym | Schnelle Aufreinigung von linearer DNA |
| Form | Lösung oder Gele |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- geneclean II kit
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- MIXTURE LIST-Enthält: silicon dioxide, acetic acid