Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ VPAC1-CRE-bla CHO-K1 Cells
Beschreibung
CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 Zellen (Kat.-Nr. K1535) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle des Cyclic-AMP-Response-Elements (CRE).
Die GeneBLAzer™ VPAC1-CRE-bla CHO-K1-Zellen sind für Z'-Faktor und EC50-Konzentrationen von VIP funktional validiert. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer™ VPAC1-CRE-bla CHO-K1-Zellen unter variablen Bedingungen auf Assayleistung getestet. Diese Daten sind in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung enthalten.
VPAC1 ist an einer Vielzahl von Erkrankungen beteiligt, u. a. Morbus Parkinson, septischem Schock, rheumatoider Arthritis, multipler Sklerose, Morbus Crohn und autoimmunem Diabetes. Zudem spielt die VPAC1-vermittelte Signalgebung nachweislich eine Rolle bei der HIV-Infektion.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NM_004624 |
| Assay-Eingabe | Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen |
| Zellenzustand | Teilende Zellen |
| Inhalt und Lagerung | Inhalt: K1705 GeneBLAzer™ VPAC1-CRE-bla CHO-K1-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • GeneBLAzer™ VPAC1-CRE-bla CHO-K1-Zellen • GeneBLAzer™ VPAC1-CRE-bla CHO-K1 Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die GeneBLAzer™ VPAC1-CRE-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | FRET |
| Gensymbol | VPAC1 |
| Populationsstatus | Auf Einzelzellen basierende Klone |
| Produktlinie | GeneBLAzer |
| Menge | 2 x 106 Zellen |
| Mehr anzeigen |