Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1 Cells
Artikelnummer. 10647764
Click to view available options
Menge:
2 x 106 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10647764
Marke: Thermo Scientific™ K1739
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bei GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1-Zellen ist der humane Prostaglandin-Rezeptor (PTGDR) stabil in die CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zelllinie integriert.
CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zellen (Kat.-Nr. K1535) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle des Cyclic-AMP-Response-Elements (CRE).
Die GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1-Zellen sind für Z'-Faktor und EC50-Konzentrationen von Prostaglandin D2 funktional validiert. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1-Zellen auf ihre Assayleistung unter variablen Bedingungen getestet. Diese Daten sind in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung enthalten.
Der PTGDR-Rezeptor, auch bekannt als DP, ist ein Gs-gekoppelter Rezeptor, der die Adenylatcyclase aktiviert. PTGDR-Rezeptoren finden sich in vaskulären glatten Muskelzellen und Blutplättchen und werden wohl auch im Gehirn exprimiert, wo sie möglicherweise an der Regulierung des Schlafs beteiligt sind. Darüber hinaus deuten Knockout-Studien an Mäusen darauf hin, dass PTGDR möglicherweise an allergischen und asthmatischen Reaktionen beteiligt ist. Potente Agonisten und Antagonisten für PTGDR wurden identifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer NM_000953.2
Assay-Eingabe Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
Zellenzustand Teilende Zellen
Inhalt und Lagerung Inhalt:
K1739 GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1-Zellen
(LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll).
Lieferumfang:
• GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1-Zellen
• GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1 Assay-Protokoll
• Analysenzertifikat
Lagerung:
Die GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis versendet und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) FRET
Gensymbol PTGDR
Populationsstatus Auf Einzelzellen basierende Klone
Produktlinie GeneBLAzer
Menge 2 x 106 Zellen
Reporter-Gen BLA (Beta-Lactamase)
Zieleintrag PTGDR
Zelllinie CHO-K1
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCRs