Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ PPARγ-UAS-bla HEK 293H Cells
Artikelnummer. 10175173
Click to view available options
Menge:
2 x 106 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10175173
Marke: Thermo Scientific™ K1701
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
PPAR gamma-UAS-bla HEK 293H cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-gamma (PPAR gamma) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293H cell line.
PPAR gamma-UAS-bla HEK 293H cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-gamma (PPAR gamma) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293H cell line. GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293H cells stably express a beta-lactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-PPAR gamma (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. Division Arrested (DA) cells are available in two configurations- an Assay Kit (which includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384-well plate), and a tube of cells sufficient to analyze 10 x 384-well plates. PPAR gamma-UAS-bla HEK 293H cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Rosiglitazone. In addition, PPAR gamma-UAS-bla HEK 293H cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, and stimulation time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Eingabe Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
Zellenzustand Teilende Zellen
Inhalt und Lagerung Flüssigstickstoff
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kernrezeptoren, nukleäre Rezeptoren
Spezies Human
Zielstruktur für Medikament Kernrezeptoren, nukleäre Rezeptoren
Primärer Agonist Calcitriol
Produktlinie GeneBLAzer
Menge 2 x 106 Zellen
Produkttyp HEK 293H-Zelle
Reporter-Gen BLA (Beta-Lactamase)
Zieleintrag PPARG, PPAR-gamma, NR1C3
Typ Teilende Zellen